Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores drop-in Hypersil —C18, C8, C1, sílice
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Instalación rápida y sencilla
- La longitud de 10 mm proporciona protección de columna con un mínimo impacto sobre la aplicación de cromatografía
- Los cartuchos «drop-in» están disponibles para todas las fases estacionarias de Thermo Scientific.
- Requieren el uso de un soporte de cartucho «drop-in» de conexión directa Uniguard™ (los n.º de cat. 851-00, 852-00, 850-00; se venden por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | 10 % |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Tamaño de poro | 120Å |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Columna para HPLC Hypersil™ |
| Fase estacionaria | C18 |
| Forma de partícula | Esférica |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Tipo USP | L1 |