Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores drop-in Hypersil —C18, C8, C1, sílice
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Fast and simple installation
- 10mm length provides column protection with minimal impact on chromatography application
- Drop-In cartridges are available for all Thermo Scientific stationary phases
- Require the use of a Uniguard™ Direct-Connection Drop-In Guard Cartridge Holder (Cat. Nos. 851-00, 852-00, 850-00; sold separately)
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | 2.5% |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Tamaño de poro | 120Å |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Columna para HPLC Hypersil™ |
| Fase estacionaria | Hypersil™ SAS (C1) |
| Forma de partícula | Esférica |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Tipo USP | L13 |