Descripción
- Columnas con desactivación de base de alta calidad
- Excepcional selectividad para compuestos aromáticos y ligeramente polares
- Fabricadas según las condiciones de ISO 9001:2000
Información de órdenes
Other column dimensions are available. Please call your Customer Service Representative for more information.
Compliance
Manufactured under ISO 9001:2000 conditions.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | 1 to 9 |
| Tamaño de poro | 130 Å |
| Tipo USP | L11 |
| Fase estacionaria | Fenilo (Ph) |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 5% |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Mostrar más |