Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores preparativos Hypercarb™
Código de producto. 11593201 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
:
Particle Size: 5μm; 10L x 10mm I.D.
Código de producto.
11593201 Particle Size: 5μm; 10L x 10mm I.D.
1 options
Código de producto. 11593201 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 35005019023
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice cartuchos protectores de preparación para ampliar la vida útil de la columna
  • Adecuado para resolver problemas de separaciones
  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad para C18
  • Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Fase estacionaria Hypercarb