Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de modo mixto de carbono grafitizado poroso Hypercarb™, 7 μm, 4,6 mm x 100 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Adecuado para resolver problemas de separaciones
- Retención excepcional de analitos muy polares
- Verdadera ortogonalidad para C18
- Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
- pH estable de 0 a 14
- Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Caudal | 1 ml/min |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Tamaño de partículas | 7 μm |
| pH | De 0 a 14 |
| Tamaño de poro | 250 Å |
| Área de la superficie | 120 m²/g |
| Temperatura | 105°C |
| Tipo USP | L109 |
| Mostrar más |