Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillo H-6000A
Código de producto. 12843412 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
108 tubo de recogida de sangre de 15 ml
132 tubos de recogida de sangre de 7 ml
18 tubos de 50 ml
30 tubos de 50 ml
6 bolsas de sangre de 550 ml
6 frascos de 250 ml
6 frascos de 500 ml
Tubo de recogida de sangre cónica de 48 x 15 ml
Tubos de recogida de sangre de 5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
12843412 132 tubos de recogida de sangre de 7 ml cada uno
12833412 108 tubo de recogida de sangre de 15 ml cada uno
10770414 30 tubos de 50 ml cada uno
13144299 6 frascos de 500 ml cada uno
12823412 18 tubos de 50 ml cada uno
10242723 Tubo de recogida de sangre cónica de 48 x 15 ml cada uno
12716967 6 bolsas de sangre de 550 ml cada uno
12853412 Tubos de recogida de sangre de 5 ml cada uno
15129485 6 frascos de 250 ml cada uno
9 options
Código de producto. 12843412
Marca: Thermo Scientific™ 00384
Acepte una variedad de tubos de procesamiento de sangre, bolsas y botellas
Acepte una variedad de tubos de procesamiento de sangre, bolsas y botellas
Para uso con jeringas Thermo Scientific H-6000A
  • Los adaptadores tienen una capacidad máxima de 6 × 500 ml (frascos), 6 × 550 ml (bolsas de sangre) y 132 × 7 ml (tubos). Máx. D.E. × l 70 x 160 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 132 tubos de recogida de sangre de 7 ml
Para utilizar con (equipo) Cubo H-6000A para Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus rotor de centrífuga de baja velocidad