Descripción
Acepte una variedad de tubos de procesamiento de sangre, bolsas y botellas
Para uso con jeringas Thermo Scientific H-6000A
- Los adaptadores tienen una capacidad máxima de 6 × 500 ml (frascos), 6 × 550 ml (bolsas de sangre) y 132 × 7 ml (tubos). Máx. D.E. × l 70 x 160 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 30 tubos de 50 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Cubo H-6000A para Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus rotor de centrífuga de baja velocidad |