Learn More
Thermo Scientific™ Portaceldas rectangular de trayectoria óptica larga para espectrofotómetro GENESYS™ 20
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Portaceldas rectangular de trayectoria óptica larga. El portaceldas “a presión” fácil de instalar admite una celda rectangular de trayectoria óptica larga de hasta 50 mm de largo y 12 mm de ancho.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte de celda |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro Genesys™ 20 |
| Admite | Celda de hasta 50 m (An) y 12 mm (P) |
| Trayectoria óptica | 50 mm |
| Forma | Rectangulares |