Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos para kit de minipreparación de plásmidos GeneJET™
Components of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502/K0503) that may be purchased separately.
Marca:  Thermo Scientific™ R1253
27.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00550kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10202510
  • 40.53€ / 0.70 ml
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
La solución de neutralización Thermo Scientific™ GeneJET™ y la solución de lisis son componentes del kit de minipreparación de plásmidos GeneJET (K0502/K0503) y pueden adquirirse por separado.
El kit utiliza una exclusiva tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado. El kit recupera hasta 20 μg de ADN plasmídico de alto número de copias en procedimiento de aislamiento.
El kit de minipreparación de plásmidos Thermo Scientific GeneJET utiliza una exclusiva tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado. El kit recupera hasta 20 μg de ADN plasmídico de alto número de copias en procedimiento de aislamiento.
Características destacadas
  • Eficiente: extraordinaria producción de hasta 20 μg de ADN plasmídico de gran calidad.
  • Rápido: el procedimiento tarda menos de 14 minutos
  • Práctico: no se requiere extracción de fenol/cloroformo ni precipitación de alcohol
  • Puro: el ADN purificado está inmediatamente listo para su uso
Aplicaciones
Rápido aislamiento de ADN plasmídico de alta pureza adecuado para todos los procedimientos de biología molecular convencionales, como:
  • FastDigest o digestión de restricción convencional
  • Secuenciación automatizada radiactiva y fluorescente
  • PCR
  • Transcripción In vitro
  • Transformación
Principio
Un cultivo bacteriano se cosecha y se lisa. El lisado se aclara mediante centrifugación y se aplica en la columna de sílice para enlazar selectivamente moléculas de ADN con una alta concentración de sal. El ADN adsorbido se lava para eliminar contaminantes y el ADN plasmídico puro se eluye en un pequeño volumen de tampón de elución o agua. El ADN purificado está listo para su uso inmediato en todos los procedimientos de biología molecular, como la digestión rápida y convencional con enzimas de restricción, la PCR, la transcripción in vitro, la transformación y la secuenciación automatizada.
Componentes
  • Solución de resuspensión
  • Solución de lisado
  • Solución de neutralización
  • Solución de lavado (concentrada)
  • Solución ARNasa A
  • Tampón de elución
  • Columnas de centrifugación
  • Tubos de recogida
  • Protocolo detallado
Peligroso: Sin
control de calidad:
  • El kit se ha probado para el aislamiento de ADN de pUC19 de E. coli de acuerdo con el protocolo.
  • La calidad del ADN aislado se evalúa mediante ensayo espectrofotométrico, electroforesis en gel de agarosa, digestión con enzimas de restricción FastDigest y secuenciación automatizada.
Condiciones de almacenamiento: Temperatura ambiente, -20 °C
Aislamiento rápido de ADN plasmídico de gran pureza apto para su uso en todos los procedimientos convencionales de biología molecular, tales como:—digestión FastDigest o convencional,—secuenciación por fluorescencia automatizada y radioactiva
Información de órdenes
Los pedidos que se realicen de lunes a miércoles se enviarán al día siguiente; los pedidos que se soliciten los jueves y viernes se enviarán el lunes siguiente.
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente, -20 °C
Extracción de ADN
0,7 mL
Reactivo
Ribonucleasa A