Descripción
Controle de forma precisa el CO2 y la temperatura con las estufas microbiológicas de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Series. Los accesorios para incubadora Forma™ de CO2 son componentes importantes para un funcionamiento óptimo.
- Control preciso
- Opción de sensores de TC o de IR
- Características excelentes de recuperación de parámetros
- Tecnología de control continuo de la contaminación
Especificaciones
Especificaciones
| Tecnología del sensor de CO2 | Sensor TC o IR |
| Para utilizar con (equipo) | Incubador de CO2 Forma Steri-cycle, incubador de CO2 con calor directo Forma serie 310, incubador de CO2 con camisa de agua Forma serie II |
| Iluminación | LED |
| Material | cobre |
| Tipo | Accesorio, kit de estante |