Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de aguja fija estancas a los gases para instrumentos de GC
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Elija las jeringas de aguja fija estancas a los gases Thermo Scientific™ para la introducción de muestras de GC precisa y reproducible mediante una aguja fijada y un émbolo que crea un sellado hermético.
Obtenga durabilidad, claridad y exactitud en la introducción de muestras para cromatografía de gases (GC) para lograr resultados analíticos fiables, en cada ocasión. Las jeringas de aguja fina estancas a los gases Thermo Scientific™ ofrecen una aguja fijada y un émbolo que crea un sellado hermético con el cuerpo. Elija entre una variedad de tamaño, tipos y compatibilidades de muestreadores automáticos con cromatografía de gases. Están disponibles en tamaño industrial estándar con marcas en color negro fáciles de leer y resistentes a disolventes.
El diseño mejorado de las jeringas ofrece:
- Resistencia a disolventes mejorada
- Mayor escala de temperatura
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Vida útil más larga y mayor ciclo de vida
Claridad
Las jeringas se suministran con una escala en negro fácil de leer, que ayuda a administrar de forma uniforme muestras para jeringas manuales y facilita la identificación de las jeringas de muestreador automático instaladas.
PrecisiónEl diseño mejorado de la jeringa ha eliminado áreas en las que la muestra puede quedar atrapada y provocar la contaminación cruzada:
- Ajuste más hermético entre la punta del émbolo y el inserto de PTFE en la posición de cero
- Ajuste más hermético entre el inserto de PTFE y el cuerpo de vidrio
- Fijación de aguja fija mejorada
Además, la reducción de adhesivo en la trayectoria del líquido mejora la durabilidad y reduce el riesgo de interacción de las muestras con el adhesivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio (cuerpo), PTFE (inserto) |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Jeringa de muestreador automático GC Gastight, aguja fija |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Línea de productos | Gastight |
| Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos CTC para GC, muestreadores automáticos AI/AS 1610 |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.