Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para cargador automático de muestras con agujas fijas, 1000 ul, para instrumentos Thermo Scientific™
Código de producto. 13456886 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
13456886 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13456886
Marca: Thermo Scientific™ 365Q2121
Jeringa estanca a gases, espacio de cabeza
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Tipo de producto Jeringa de muestreador automático GC Gastight, aguja fija
Volumen (métrico) 1 mL
Longitud de la aguja (métrico) 65 mm
Estilo de punta de aguja Orificio lateral
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático TriPlus RSH