Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer 1 for MagJET Plasmid DNA Kit (concentrated)
Código de producto. 13545230 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
110 mL
Tamaño de la unidad:
110 ml
13545230 110 mL 110 ml
1 options
Código de producto. 13545230 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R2611
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lave las muestras lisadas para eliminar cualquier contaminante o inhibidor del ADN plasmídico aislado. El tampón de lavado 1 Thermo Scientific™ MagJET™ (concentrado) es un componente de los kits de ADN plasmídico MagJET™ (K2791⁄2792) y puede adquirirse por separado en alícuotas de 110 ml.
El kit de ADN plasmídico Thermo Scientific™ MagJET™ está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ADN plasmídico a partir de cultivos mantenidos durante la noche de E. coli. El kit utiliza tecnología de partículas magnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ADN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de lavado
Línea de productos MagJET
Cantidad 110 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Wash Buffer 1 for MagJET Plasmid DNA Kit (concentrated)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Guanidine hydrochloride