Descripción
El kit de conversión de bisulfito EpiJET está diseñado para la conversión de bisulfito simple y fiable de ADN para el análisis de metilación. El kit integra la desnaturalización térmica del ADN y las reacciones de conversión de bisulfito en un solo paso. Las citosinas no metiladas se desaminan y se convierten en uracilos utilizando reactivo de modificación en polvo que se ha reconstituido con las dos soluciones de modificación. Este paso se puede realizar siguiendo un protocolo largo o corto, dependiendo de la aplicación de flujo posterior. El ADN convertido se une a una membrana para la desulfonación en columna y los pasos de purificación subsiguientes, y luego se eluye. La elución resultante del ADN convertido es adecuada para una serie de técnicas utilizadas en el análisis del estado de metilación, incluyendo PCR, qPCR, COBRA y secuenciación.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,35 mL |
| Línea de productos | EpiJET |
| Formulario | Líquido |