Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Separation Rack, 2 x 1.5 mL tube
Código de producto. 15275126 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
15275126 2 x 1,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15275126
Marca: Thermo Scientific™ MR01
Edge
La gradilla de separación MagJET permite procedimientos rápidos y eficaces para el aislamiento de ácidos nucleicos basados en gránulos magnéticos y flujos de trabajo de purificación por afinidad.
Las gradillas de separación MagJET son dispositivos de separación magnética diseñados para procedimientos de manipulación de gránulos magnéticos de bajo a alto rendimiento, como el aislamiento de ácidos nucleicos basados en gránulos magnéticos. Las gradillas de separación MagJET contienen imanes permanentes de neodimio de alto rendimiento integrados en un bastidor de unidad de separación de plástico. En combinación con los gránulos magnéticos MagJET las gradillas de separación MagJET permiten procedimientos de separación basados en gránulos magnéticos rápidos y eficientes.
La gradilla de separación MagJET es un dispositivo de separación magnética diseñados para procedimientos de manipulación de gránulos magnéticos de bajo rendimiento, como el aislamiento de ácidos nucleicos basados en gránulos magnéticos. La gradilla de separación MagJET contiene un imán permanente de neodimio de alto rendimiento integrado en un bastidor de unidad de separación de plástico. En combinación con los gránulos magnéticos MagJET la gradilla de separación MagJET permite procedimientos de separación basados en gránulos magnéticos rápidos y eficientes.
Características destacadas
• Contiene un potente imán de neodimio permanente para la recogida instantánea de gránulos de la solución
• Especialmente diseñada para un rendimiento sólido con diferentes volúmenes de muestra
• Captura de gránulos magnéticos estable y ajustada en la pared del tubo de microcentrífuga
• Purificación de ácidos nucleicos de alta eficiencia en combinación con los kits basados en gránulos magnéticos Thermo Scientific MagJET Aplicaciones
• Purificación por afinidad usando partículas magnéticas. Incluye
• Unidad de gradilla de separación MagJET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradilla de separación MagJET, 2 tubos de 1,5 ml
Formato Tubo
Para utilizar con (equipo) Soporte magnético
Línea de productos MagJET
Tipo de producto Gradilla de separación MagJET
Cantidad 2 x 1,5 mL