Descripción
El kit de ADN plasmídico Thermo Scientific MagJET está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ADN plasmídico (hasta 4-5 μg/ml) o ADN plasmídico de alto número de copias a partir de cultivos de E. coli durante la noche.
El kit utiliza tecnología de partículas paramagnéticas, que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual para usuarios con bajo rendimiento de muestras.
El ADN purificado está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores El ADN plasmídico purificado se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones posteriores como PCR, qPCR y otras reacciones enzimáticas.
Aspectos destacados
•Alto rendimiento - hasta 5 μg de ADN plasmídico a partir de 1 ml de cultivo bacteriano
•Pureza - el ADN aislado está inmediatamente listo para su uso en aplicaciones posteriores como secuenciación, transcripción, digestión con enzimas de restricción o transfección de líneas celulares sólidas
•Flexible - protocolos de automatización y procesamiento manual disponibles
•Resultados repetibles y sólido rendimiento
Aplicaciones
Rápido aislamiento de ADN plasmídico de alta pureza, adecuado para todos los procedimientos de biología molecular convencionales, entre ellos:
• Digestión de restricción FastDigest o convencional
• Secuenciación fluorescente y radiactiva automatizada
• PCR
• Transcripción in vitro
• Transformación
• Transfección de líneas de células sólidas
Incluye
• Tampón de lisis
• Tampón de resuspensión
• Tampón de neutralización
• Partículas magnéticas MagJET
• RNasa A
• Tampón de lavado 1 (conc.)
• Tampón de lavado 2 (conc.)
• Tampón de elución
Peligroso: sí
> Peligroso: no
> Control de calidad: El kit de extracción de ADN plasmídico MagJET Thermo Scientific está cualificado para aislar ADN plasmídico de alto número de copias de 0,5-5 ml de cultivo de E. coli cultivado durante la noche en LB o medio de crecimiento rico (OD600 = 2-6). La calidad del ADN aislado se evalúa espectrofotométricamente y por electroforesis en gel de agarosa. El ADN purificado tiene una proporción de A260/A280 de 1,8±0,2.
> Vida útil: 36 meses
> Condiciones de envío: a temperatura ambiente
> Condiciones de almacenamiento: a temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Gránulo paramagnético |
| Tipo de muestra | Bacterias |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), transfección, clonación, secuenciación, transcripción in vitro, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento, no compatible con alto rendimiento (manual) |
| Escala preparativa | <100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala) |
| Línea de productos | MagJET |
| Tipo de producto | Kit de extracción de ADN plasmídico |
| Cantidad | 96 preparaciones |
| Objetivo | ADN plasmídico |