Learn More
Thermo Scientific™ Mezclas maestras de sonda para qPCR con ROX bajo Luminaris
Código de producto. 13585240 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1250 reacción de 20 μl
250 reacciones de 20 μl
500 reacción de 20 μl
5000 reacción de 20 μl
Tamaño de la unidad:
1250 reacciones
250 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13585240 1250 reacción de 20 μl 1250 reacciones
13575240 250 reacciones de 20 μl 250 reacciones
13595240 500 reacción de 20 μl 500 reacciones
13505250 5000 reacción de 20 μl 5000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13585240 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0943
Mezclas maestras de qPCR listas para usar con UDG premezcladas optimizadas para la detección de sondas mediante protocolo de ciclo estándar. Mezclas maestras disponibles con o sin color azul.
Las mezclas maestras de qPCR Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen y Luminaris HiGreen son soluciones universales listas para su uso optimizadas para RT-qPCR de dos pasos y qPCR. Las mezclas maestras incluyen ADN polimerasa Taq de inicio en caliente Thermo Scientific, uracilo-ADN glicosilasa (UDG) y dNTP en un tampón PCR optimizado. Solo es necesario añadir la plantilla y los cebadores. El tinte intercalante SYBR Green I permite el análisis y la detección de ADN sin utilizar sondas de secuenciación específica.
La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, en combinación con un tampón optimizado, garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye dUTP y UDG para realizar un control de la contaminación cruzada (véase Referencia 1). Las mezclas maestras de qPCR Luminaris Color HiGreen se complementan con un colorante azul inerte y un tampón de muestra amarillo independiente que contiene un colorante amarillo. La mezcla de reacción de qPCR que contiene ambos componentes es verde.
El uso de mezclas maestras de qPCR Luminaris Color HiGreen y Luminaris HiGreen en qPCR garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADNc, viral, plasmídico y genómico. Las formulaciones individuales de mezclas maestras de qPCR Luminaris Color HiGreen y Luminaris HiGreen con ROX a diferentes concentraciones o fluoresceína como colorantes de referencia pasivos están disponibles para la mayoría de las plataformas de qPCR (consulte la tabla de compatibilidad de instrumentos de PCR en tiempo real).
Características destacadas
  • Mezcla maestra azul y tampón de muestra amarillo para facilitar el pipeteo
  • UDG en la mezcla maestra para evitar la contaminación cruzada
  • Excelente rendimiento de qPCR
  • Especificidad: la ADN polimerasa Taq de inicio en caliente y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de cebadores
  • Sensibilidad: detección de copia única
  • Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud
  • Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para usar
    • Con el mismo rendimiento de mezclas maestras azules e incoloras
  • Versiones con ROX premezclado o fluoresceína para diferentes plataformas en tiempo real
  • Protocolos de ciclo estándar
Aplicaciones
  • Análisis de expresiones génicas
  • Validación de ARN pequeño de interferencia (ARNip)
  • Genotipado
  • Detección de patógenos
Incluye
  • Las mezclas maestras de qPCR Luminaris Color HiGreen incluyen ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG y dNTP (también dUTP) en un tampón de PCR optimizado con un colorante azul; se suministran con tampón de muestra amarillo 40X y agua sin nucleasas.
  • La mezcla maestra de qPCR con ROX alto Luminaris Color HiGreen (2X) y la mezcla maestra de qPCR con ROX bajo Luminaris Color HiGreen (2X) contienen diferentes cantidades de colorante de referencia pasivo ROX para plataformas específicas en tiempo real (consulte la tabla de compatibilidad de instrumentos de PCR en tiempo real).
  • La mezcla maestra de qPCR con fluoresceína Luminaris Color HiGreen (2X) contiene colorante de referencia pasivo de fluoresceína para plataformas específicas en tiempo real (consulte la tabla de compatibilidad de instrumentos de PCR en tiempo real).
  • Las mezclas maestras de qPCR Luminaris HiGreen incluyen ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG y dNTP (también dUTP) en un tampón de PCR incoloro optimizado; se suministran con agua sin nucleasas.
  • La mezcla maestra de qPCR con ROX alto Luminaris HiGreen (2X) y la mezcla maestra de qPCR con ROX bajo Luminaris HiGreen (2X) contienen diferentes cantidades de colorante de referencia pasivo ROX para plataformas específicas en tiempo real (consulte la tabla de compatibilidad de instrumentos de PCR en tiempo real).
  • La mezcla maestra de qPCR con fluoresceína Luminaris Color HiGreen (2X) contiene colorante de referencia pasivo de fluoresceína para plataformas específicas en tiempo real (consulte la tabla de compatibilidad de instrumentos de PCR en tiempo real).
Peligroso: No
Vida útil: 24 meses
Condición de envío: Paquetes de gel congelados
Condiciones de almacenamiento: −20°Cnotas
Notas sobre almacenamiento: Tenga en cuenta que los colorantes SYBR Green y ROX son sensibles a la luz. La exposición a la luz se debe minimizar.
Referencias: M. C. Longo et al., Gene 93, 125-128 (1990).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento 10 x mezcla maestra de sonda para qPCR con ROX alto Luminaris (10 x 1,25 ml): incluye polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG y dNTP (también dUTP) en un tampón de PCR incoloro optimizado; se suministra con tampón de muestra amarillo 40X y agua sin nucleasas (2 x 1,25 ml). Almacenar a -20°C
Cantidad 1250 reacción de 20 μl
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Genotipado, Validación de ARNip, Detección de patógenos