Learn More
Thermo Scientific™ Mezclas maestras de sonda para qPCR con ROX bajo Luminaris
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las mezclas maestras de qPCR Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen y Luminaris HiGreen son soluciones universales listas para su uso optimizadas para RT-qPCR de dos pasos y qPCR. Las mezclas maestras incluyen ADN polimerasa Taq de inicio en caliente Thermo Scientific, uracilo-ADN glicosilasa (UDG) y dNTP en un tampón PCR optimizado. Solo es necesario añadir la plantilla y los cebadores. El tinte intercalante SYBR Green I permite el análisis y la detección de ADN sin utilizar sondas de secuenciación específica.
La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, en combinación con un tampón optimizado, garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye dUTP y UDG para realizar un control de la contaminación cruzada (véase Referencia 1). Las mezclas maestras de qPCR Luminaris Color HiGreen se complementan con un colorante azul inerte y un tampón de muestra amarillo independiente que contiene un colorante amarillo. La mezcla de reacción de qPCR que contiene ambos componentes es verde.
El uso de mezclas maestras de qPCR Luminaris Color HiGreen y Luminaris HiGreen en qPCR garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADNc, viral, plasmídico y genómico. Las formulaciones individuales de mezclas maestras de qPCR Luminaris Color HiGreen y Luminaris HiGreen con ROX a diferentes concentraciones o fluoresceína como colorantes de referencia pasivos están disponibles para la mayoría de las plataformas de qPCR (consulte la tabla de compatibilidad de instrumentos de PCR en tiempo real).
Características destacadas
- Mezcla maestra azul y tampón de muestra amarillo para facilitar el pipeteo
- UDG en la mezcla maestra para evitar la contaminación cruzada
- Excelente rendimiento de qPCR
- Especificidad: la ADN polimerasa Taq de inicio en caliente y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de cebadores
- Sensibilidad: detección de copia única
- Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud
- Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para usar
• Con el mismo rendimiento de mezclas maestras azules e incoloras - Versiones con ROX premezclado o fluoresceína para diferentes plataformas en tiempo real
- Protocolos de ciclo estándar
- Análisis de expresiones génicas
- Validación de ARN pequeño de interferencia (ARNip)
- Genotipado
- Detección de patógenos
- Las mezclas maestras de qPCR Luminaris Color HiGreen incluyen ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG y dNTP (también dUTP) en un tampón de PCR optimizado con un colorante azul; se suministran con tampón de muestra amarillo 40X y agua sin nucleasas.
- La mezcla maestra de qPCR con ROX alto Luminaris Color HiGreen (2X) y la mezcla maestra de qPCR con ROX bajo Luminaris Color HiGreen (2X) contienen diferentes cantidades de colorante de referencia pasivo ROX para plataformas específicas en tiempo real (consulte la tabla de compatibilidad de instrumentos de PCR en tiempo real).
- La mezcla maestra de qPCR con fluoresceína Luminaris Color HiGreen (2X) contiene colorante de referencia pasivo de fluoresceína para plataformas específicas en tiempo real (consulte la tabla de compatibilidad de instrumentos de PCR en tiempo real).
- Las mezclas maestras de qPCR Luminaris HiGreen incluyen ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG y dNTP (también dUTP) en un tampón de PCR incoloro optimizado; se suministran con agua sin nucleasas.
- La mezcla maestra de qPCR con ROX alto Luminaris HiGreen (2X) y la mezcla maestra de qPCR con ROX bajo Luminaris HiGreen (2X) contienen diferentes cantidades de colorante de referencia pasivo ROX para plataformas específicas en tiempo real (consulte la tabla de compatibilidad de instrumentos de PCR en tiempo real).
- La mezcla maestra de qPCR con fluoresceína Luminaris Color HiGreen (2X) contiene colorante de referencia pasivo de fluoresceína para plataformas específicas en tiempo real (consulte la tabla de compatibilidad de instrumentos de PCR en tiempo real).
Peligroso: No
Vida útil: 24 meses
Condición de envío: Paquetes de gel congelados
Condiciones de almacenamiento: −20°Cnotas
Notas sobre almacenamiento: Tenga en cuenta que los colorantes SYBR Green y ROX son sensibles a la luz. La exposición a la luz se debe minimizar.
Referencias: M. C. Longo et al., Gene 93, 125-128 (1990).
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | 2 x mezcla maestra de sonda para qPCR con ROX alto Luminaris (2 x 1,25 ml): incluye polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG y dNTP (también dUTP) en un tampón de PCR incoloro optimizado; se suministra con tampón de muestra amarillo 40X y agua sin nucleasas (2 x 1,25 ml). Almacene la mezcla maestra a -20 °C para almacenamiento a largo plazo o a 4 °C durante un mes. El colorante ROX es sensible a la luz y debe protegerse de la luz directa. Cuando se almacena a -20 °C, la actividad completa de la mezcla se mantiene durante al menos 24 meses, tal y como se indica en la etiqueta del tubo. |
| Cantidad | 250 reacciones de 20 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica, Genotipado, Validación de ARNip, Detección de patógenos |