Includes
Mezcla maestra de qPCR Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado; agua sin nucleasas
Mezclas maestras de qPCR listas para usar con UDG premezcladas optimizadas para la química SYBR Green mediante protocolo de ciclo estándar.Mezclas maestras disponibles con o sin color azul.
- UDG en la mezcla maestra para evitar la contaminación cruzada
- Rendimiento igual de mezclas maestras azules e incoloras
- Versiones con ROX premezclado o fluoresceína para diferentes plataformas en tiempo real
- Protocolos de ciclo estándar
- Excelente rendimiento de qPCR
- Especificidad: La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de cebadores
- Sensibilidad: detección de copia única
- Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud
- Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso
Specifications
Specifications
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 4 x 1,25 ml de mezcla maestra de qPCR Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado; suficiente para 500 reacciones de 20 μl • 4 x 1,25 ml de agua sin nucleasas Almacénese a - 20 °C. |
| Método de detección | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene |
| Línea de productos | Luminaris |
| Tipo de producto | Mezcla maestra para qPCR |
| Show More |