Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, low ROX
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
1250 reacciones
250 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
Tamaño de la unidad:
1250 reacciones
250 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
Descripción
Includes
Mezcla maestra de qPCR con ROX bajo Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado. La mezcla maestra contiene una alta concentración de colorante de referencia pasivo ROX para plata
- UDG en la mezcla maestra para evitar la contaminación cruzada
- Rendimiento igual de mezclas maestras azules e incoloras
- Versiones con ROX premezclado o fluoresceína para diferentes plataformas en tiempo real
- Protocolos de ciclo estándar
- Excelente rendimiento de qPCR
- Especificidad: La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de cebadores
- Sensibilidad: detección de copia única
- Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud
- Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • 10 x 1,25 ml de mezcla maestra de qPCR de ROX bajo Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado; suficiente para 1250 reacciones de 20 μl. La mezcla maestra contiene una baja concentración de colorante de referencia pasivo ROX para plataformas específicas en tiempo real. • 10 x 1,25 ml de agua sin nucleasas Almacenar a - 20 °C. |
| Método de detección | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P |
| Línea de productos | Luminaris |
| Tipo de producto | Mezcla maestra para qPCR |
| Mostrar más |