Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, low ROX
Código de producto. 13505260 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
N.º de reacciones:
1250 reacciones
250 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
Tamaño de la unidad:
1250 reacciones
250 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
Código de producto. 13505260
Marca: Thermo Scientific™ K0972
Includes
Mezcla maestra de qPCR con ROX bajo Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado. La mezcla maestra contiene una alta concentración de colorante de referencia pasivo ROX para plata
Las mezclas maestras de qPCR Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen y Luminaris HiGreen son soluciones universales listas para su uso optimizadas para RT-qPCR de dos pasos y qPCR.
  • UDG en la mezcla maestra para evitar la contaminación cruzada
  • Rendimiento igual de mezclas maestras azules e incoloras
  • Versiones con ROX premezclado o fluoresceína para diferentes plataformas en tiempo real
  • Protocolos de ciclo estándar
  • Excelente rendimiento de qPCR
  • Especificidad: La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de cebadores
  • Sensibilidad: detección de copia única
  • Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud
  • Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 4 x 1,25 ml de mezcla maestra de qPCR de ROX bajo Luminaris HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado; suficiente para 500 reacciones de 20 μl. La mezcla maestra contiene una baja concentración de colorante de referencia pasivo ROX para plataformas específicas en tiempo real.
• 4 x 1,25 ml de agua sin nucleasas
Almacenar a - 20 °C.
Método de detección SYBR
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Línea de productos Luminaris
Tipo de producto Mezcla maestra para qPCR
Cantidad 500 reacciones
Suficiente para 500 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 7,5 mL