Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer 1 for MagJET Viral Kit (concentrated)
Código de producto. 13515240 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
90 mL
Tamaño de la unidad:
90 ml
13515240 90 mL 90 ml
1 options
Código de producto. 13515240
Marca: Thermo Scientific™ R2652
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lave las muestras lisadas para eliminar cualquier contaminante o inhibidor de los ácidos nucleicos aislados. El tampón de lavado 1 Thermo Scientific™ MagJET™ (concentrado) es un componente de los kits de ADN y ARN virales MagJET™ (K2781⁄2782) y puede adquirirse por separado en alícuotas de 90 ml.
El kit de ADN y ARN virales Thermo Scientific™ MagJET™ está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ácidos nucleicos virales de muestras humanas y animales, como plasma, suero, saliva y orina. El kit utiliza tecnología de partículas magnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ADN y ARN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de lavado
Isolation Technology Gránulo magnético
Línea de productos MagJET
Cantidad 90 mL