Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer 1 for MagJET RNA Kit (concentrated)
Código de producto. 13535190 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
80 mL
Tamaño de la unidad:
80 ml
13535190 80 mL 80 ml
1 options
Código de producto. 13535190
Marca: Thermo Scientific™ R2322
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lave las muestras lisadas para eliminar cualquier contaminante o inhibidor del ARN total aislado. El tampón de lavado 1 Thermo Scientific™ MagJET™ (concentrado) es un componente de los kits de ARN MagJET™ (K2731⁄2732) y puede adquirirse por separado en alícuotas de 80 ml.
El kit Thermo Scientific™ MagJET™ RNA está diseñado para la purificación rápida y eficaz del ARN total de cultivos de células de mamíferos, tejidos, bacterias y levaduras. El kit utiliza tecnología de partículas paramagnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ARN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Buffer Tampón de lavado
Línea de productos MagJET
Cantidad 80 mL