Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET RNA Kit
Código de producto. 13525190 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
13525190 200 mL 200 ml
1 options
Código de producto. 13525190
Marca: Thermo Scientific™ R2302
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Generar lisado de muestra para aislar el ARN total. El tampón de lisis Thermo Scientific™ MagJET™ es un componente de los kits MagJET™ RNA (K2731⁄2732) y se puede adquirir por separado cuando se necesita una solución adicional. Se suministra en frascos de 200 ml.
El kit Thermo Scientific™ MagJET™ RNA está diseñado para la purificación rápida y eficaz del ARN total de cultivos de células de mamíferos, tejidos, bacterias y levaduras. El kit utiliza tecnología de partículas paramagnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ARN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Buffer Tampón de lisis
Línea de productos MagJET
Cantidad 200 mL