Learn More
Thermo Scientific™ Rebinding Buffer for MagJET Plant RNA Kit
Código de producto. p-4861457 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
70 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
70 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13565220 20 mL 20 ml
13575220 70 mL 70 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13565220 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' R2571
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El juego Thermo Scientific™ MagJET™ Plant RNA Kit está diseñado para la purificación rápida y eficaz del ARN total de una gran variedad de especies de plantas y tejidos sin extracción de fenol/cloroformo. El kit utiliza tecnología de partículas magnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ARN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Buffer Tampón de reunión
Para utilizar con (equipo) Kit de ARN de plantas MagJET
Línea de productos MagJET
Cantidad 20 mL