Learn More
Thermo Scientific™ Rebinding Buffer for MagJET Plant RNA Kit
Código de producto. 13575220 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
70 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
70 ml
13575220 70 mL 70 ml
13565220 20 mL 20 ml
2 options
Código de producto. 13575220
Marca: Thermo Scientific™ R2572
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El juego Thermo Scientific™ MagJET™ Plant RNA Kit está diseñado para la purificación rápida y eficaz del ARN total de una gran variedad de especies de plantas y tejidos sin extracción de fenol/cloroformo. El kit utiliza tecnología de partículas magnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ARN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Buffer Tampón de reunión
Para utilizar con (equipo) Kit de ARN de plantas MagJET
Línea de productos MagJET
Cantidad 70 mL