Descripción
El kit de ADN genómico de plantas Thermo Scientific™ MagJET™ está diseñado para la purificación rápida y eficaz del ADN genómico de una gran variedad de especies de plantas y tejidos sin extracción de fenol/cloroformo. El kit utiliza tecnología de partículas magnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ADN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Tampón de lisis |
| Formato | Kit |
| Línea de productos | MagJET |
| Tipo de producto | Tampón de lisis |
| Cantidad | 8,4 mL |