Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer 2 for MagJET Blood RNA Kit (concentrated)
Código de producto. 13555200 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
13555200 30 mL 30 ml
1 options
Código de producto. 13555200 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R2421
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lave las muestras lisadas para eliminar cualquier contaminante o inhibidor del ARN total aislado. El tampón de lavado 2 Thermo Scientific™ MagJET™ (concentrado) es un componente del kit de ARN para sangre completa MagJET™ (K2751) y puede adquirirse por separado en alícuotas de 30 ml.
El kit de ARN para sangre completa Thermo Scientific™ MagJET™ está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ARN total a partir de sangre completa fresca o congelada tratada con EDTA o citrato, fracciones de sangre, médula ósea o muestras estabilizadas con PAXgene™ o Tempus™. El kit utiliza tecnología de partículas paramagnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ARN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Buffer Tampón de lavado
Línea de productos MagJET
Cantidad 30 mL