Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Blood RNA Kit
Código de producto. 13525200 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
27 mL
Tamaño de la unidad:
27 ml
13525200 27 mL 27 ml
1 options
Código de producto. 13525200 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R2391
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Generar lisado de muestra para aislar el ARN total. El tampón de lisis Thermo Scientific™ MagJET™ es un componente del kit de ARN para sangre completa MagJET™ (K2751) y se puede adquirir por separado cuando se necesita una solución adicional. Se suministra en frascos de 27 ml.
El kit de ARN para sangre completa Thermo Scientific™ MagJET™ está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ARN total a partir de sangre completa fresca o congelada tratada con EDTA o citrato, fracciones de sangre, médula ósea o muestras estabilizadas con PAXgene™ o Tempus™. El kit utiliza tecnología de partículas paramagnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ARN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Buffer Tampón de lisis
Línea de productos MagJET
Cantidad 27 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lysis Buffer for MagJET Blood RNA Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Thiocyanic acid