Learn More
Thermo Scientific™ Rebinding Buffer for MagJET Blood RNA Kit (concentrated)
Código de producto. 13545200 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
20 ML
13545200 20 mL 20 ML
1 options
Código de producto. 13545200
Marca: Thermo Scientific™ R2401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Une el ARN de la sangre entera a los gránulos magnéticos. El tampón de reunión Thermo Scientific™ MagJET™ es un componente del kit de ARN para sangre completa MagJET™ (K2751) y se puede adquirir por separado cuando se necesita una solución adicional. Se suministra en frascos de 20 ml.
El kit de ARN para sangre completa Thermo Scientific™ MagJET™ está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ARN total a partir de sangre completa fresca o congelada tratada con EDTA o citrato, fracciones de sangre, médula ósea o muestras estabilizadas con PAXgene™ o Tempus™. El kit utiliza tecnología de partículas paramagnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ARN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Buffer Tampón de reunión
Línea de productos MagJET
Cantidad 20 mL