Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Blood gDNA Kit
Código de producto. 13555190 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
13555190 15 mL 15 ml
1 options
Código de producto. 13555190
Marca: Thermo Scientific™ R2341
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Generar lisado de muestra para aislar el ADN genómico. El tampón de lisis Thermo Scientific™ MagJET™ es un componente de los kits de ADNg para sangre completa MagJET™ (K2741⁄2742) y se puede adquirir por separado cuando se necesita una solución adicional. Se suministra en frascos de 15 ml.
El kit de ADN genómico para sangre completa Thermo Scientific™ MagJET™ está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ADN genómico a partir de sangre completa fresca o congelada tratada con EDTA o citrato, así como fracciones sanguíneas. El kit utiliza tecnología de partículas paramagnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ADN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de lisis
Para utilizar con (equipo) Kit de ADNg de sangre MagJET
Línea de productos MagJET
Cantidad 15 mL