Descripción
El kit de ADN genómico para sangre completa Thermo Scientific™ MagJET™ está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ADN genómico a partir de sangre completa fresca o congelada tratada con EDTA o citrato, así como fracciones sanguíneas. El kit utiliza tecnología de partículas paramagnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ADN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Kit de ADNg de plantas MagJET |
| Cantidad | 40mL |