Learn More
Thermo Scientific™ Buffers for MagJET™ Blood gDNA Kit
Código de producto. 13515200 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
40mL
Tamaño de la unidad:
40 ml
Código de producto. 13515200
Marca: Thermo Scientific™ R2371
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Wash lysed samples to remove any contaminants or inhibitors from the isolated genomic DNA. Thermo Scientific™ MagJET™ Wash Buffer 2 (concentrated) is a component of the MagJET™ Whole Blood gDNA Kits (K2741/2742) and may be purchased separately in 40mL aliquots.
El kit de ADN genómico para sangre completa Thermo Scientific™ MagJET™ está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ADN genómico a partir de sangre completa fresca o congelada tratada con EDTA o citrato, así como fracciones sanguíneas. El kit utiliza tecnología de partículas paramagnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ADN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Kit de ADNg de plantas MagJET
Cantidad 40mL