Learn More
Thermo Scientific™ EpiJET 5-hmC and 5-mC Analysis Kit
Código de producto. 15266187 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
25 reacciones
15266187 25 reacciones 25 reacciones
1 options
Código de producto. 15266187
Marca: Thermo Scientific™ K1501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga una evaluación rápida y fiable de ambas modificaciones de la citosina - 5-hmC y 5-mC en el sitio CCGG
El kit de análisis de 5-hmC y 5-mC EpiJET incluye tres enzimas avanzadas: Bacteriófago T4 β-glucosiltransferasa (T4 BGT), Epi MspI y Epi HpaII. Los Epi MspI y Epi HpaII son isosquizómeros con diferente sensibilidad a la metilación C interna del sitio CCGG. Epi MspI digiere completamente el ADN genómico cuando la citosina, la 5-metilcitosina (5-mC) o la 5-hidroximetilcitosina (5-hmC) se encuentran dentro de su secuencia de reconocimiento, pero su actividad está completamente bloqueada cuando la 5-hmC está glucosilada. Epi HpaII solo corta el sitio CCGG no modificado.
El kit aprovecha la capacidad de T4 BGT para modificar específicamente los residuos de 5-hmC añadiendo la fracción de la glucosa a la 5-hmC y la sensibilidad de la enzima de restricción Epi MspI a la 5-hmC glucosilada. El T4 BGT está formulado para una glucosilación rápida, completa y altamente específica de 5-hmC en 15 minutos.
El análisis implica la glucosilación de muestras de ADN y la digestión de restricción posterior con Epi MspI y Epi HpaII. Los productos de digestión de restricción se analizan por qPCR con un par de cebadores que flanquean el sitio de interés de CCGG.
Características destacadas
  • Eficiente y fiable: cuantificación precisa de 5-hmC y 5-mC
  • Robusto: amplio rango (desde 0,2μg a 4μg) de ADN de entrada
  • Rápido: procedimiento completado en 5 horas, sin incubación durante la noche
Aplicaciones
  • Análisis y cuantificación de 5-hmC y 5-mC en secuencias CCGG
Incluye
  • T4 β - glucosiltransferasa, 5 u/μl.
  • Tampón Epi 10X
  • Glucosa –UDP 10X
  • Epi MspI
  • Epi HpaII
  • ADN de control 5-hmC
  • ADN de control 5-mC
  • ADN de control no modificado
  • Cebador de control 1
  • Cebador de control 2
  • Agua sin nucleasa
  • Protocolo detallado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón compatible Tampón Epi 10X
Cantidad 25 reacciones
Tipo de producto Kit de análisis de 5-hmC y 5-mC
Línea de productos EpiJET