Learn More
Thermo Scientific™ Lámina de sellado térmico Easy Pierce
Código de producto. 11979355
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio
Poliéster
Tipo de producto:
Lámina de fácil perforación
Sello transparente fino
Sello térmico
Dimensiones (L x An):
80 x 125 mm
80 x 125 mm
85 x 135 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tipo de producto Dimensiones (L x An) unitSize
11979355 Aluminio Lámina de fácil perforación 85 x 135 mm 100 PCS
11918935 Aluminio Sello térmico 80 x 125 mm paquete de 100
30067381 Poliéster Sello transparente fino 80 x 125 mm paquete de 1000
11540284 Aluminio Sello térmico 80 x 125 mm 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11979355 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0757
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta lámina de sellado térmico para preparar su microplaca para aplicaciones de gestión de compuestos y de detección de alto rendimiento, como PCR.
Selle su microplaca para el tratamiento de compuestos y la detección de alto rendimiento, incluida la PCR, con la lámina de sellado térmico Thermo Scientific™ Easy Pierce. Adecuada para su uso con reactivos de sulfóxido de dimetilsulfóxido (DMSO), esta lámina de sellado crea una unión separable que se puede perforar y retirar fácilmente con la mano.
  • Adecuado para PCR (requiere la presión de una tapa calefactada con rosca)
  • Se puede perforar fácilmente
  • La unión desprendible se puede retirar con la mano
  • La lámina de 20 μm es incluso más fácil de perforar y es adecuada para varias capas
  • Recomendado para su uso con:
  • Intervalo de integridad de los cierres: De -80 °C a +80 °C. (+120 °C con la presión adecuada de la tapa del ciclador)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Dimensiones (L x An) 85 x 135 mm
Tipo de producto Lámina de fácil perforación