Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas y accesorios CryoExtra™
Código de producto. 15771267 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
94 gradillas Thermo Scientific™ CryoExtra™
Gradillas Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 y 94
Tipo:
Bastidor de almacenamiento criogénico
Gradilla, cuadrada criogénica
Mini gradilla criogénica
Admite:
2 mL, 13 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
2 mL, 13 cajas de cartón (divisor de 25 celdas)
2 mL, 15 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
2 mL, 15 cajas de cartón (divisor de 25 celdas)
Cassettes (5)
Cassettes (8)
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Admite unitSize
15771267 Gradillas Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 y 94 Bastidor de almacenamiento criogénico Cassettes (5) cada uno
15610216 94 gradillas Thermo Scientific™ CryoExtra™ Gradilla, cuadrada criogénica 2 mL, 15 cajas de cartón (divisor de 100 celdas) cada uno
15152754 Gradillas Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 y 94 Mini gradilla criogénica 2 mL, 13 cajas de cartón (divisor de 25 celdas) cada uno
15620216 94 gradillas Thermo Scientific™ CryoExtra™ Mini gradilla criogénica 2 mL, 15 cajas de cartón (divisor de 25 celdas) cada uno
15761267 94 gradillas Thermo Scientific™ CryoExtra™ Bastidor de almacenamiento criogénico Cassettes (8) cada uno
15781267 Gradillas Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 y 94 Bastidor de almacenamiento criogénico Cassettes (5) cada uno
13449226 Gradillas Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 y 94 Gradilla, cuadrada criogénica 2 mL, 13 cajas de cartón (divisor de 100 celdas) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15771267 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1950688
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradillas, bastidores y opciones eléctricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Bastidor de almacenamiento criogénico
Capacidad (métrico) 250 mL
Para utilizar con (equipo) Gradillas Thermo Scientific™ CryoExtra™ 20, 40, 80 y 94
Admite Cassettes (5)