Learn More
Thermo Scientific™ Película de sellado térmico Clear Seal
Código de producto. 11767627
Change view
Click to view available options
Formato:
Rollo
Tamaño de la unidad:
610 metros
Código de producto. Formato unitSize
11767627 Rollo 610 metros
1 options
Código de producto. 11767627
Marca: Thermo Scientific™ AB3797
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones que requieren material de sellado no conductivo perforable
Ideal para aplicaciones que requieren material de sellado no conductivo perforable
  • Adecuada para aplicaciones de PCR en termocicladores con tapa calefactada de rosca o a presión
  • Sella placas de polipropileno, poliestireno, polietileno y diamante
  • Fácil de perforar y de desprender a mano de placas de 96 pocillos
  • Intervalo de temperatura: De -80 °C a +80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Solvent Or Alcohol Resistant Reactivos para ciencias de la vida
Descripción Junta transparente fina, polímero, 78 mm x 610 m
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
N.° de pocillos 96
Longitud (imperial) Clear Seal fino, polímero, rollo de 78 mm x 610 m
N.º por caja 1 rollo
Dimensiones (L x An) 610 m x 78 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, PCR, PCRc, automatización, ELISA, Diagnóstico molecular
Formato Rollo
Para utilizar con (equipo) ALPS 5000 y ALPS 3000
Tipo de producto Sello térmico
Línea de productos Abgene
adhesivo/a/s Polipropileno
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa No
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De -80° a +80 °C o de -80° a +120 °C en ciclador
Forma del pocillo Todas las formas de pocillos
Plate Compatibility ALPS 5000 y ALPS 3000