Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de centrífuga
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Centrifuge
Tubo de 7 ml para centrífuga
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 8
Descripción
- Portador sellado
- 13 de 3 a 5 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de 7 ml para centrífuga |