Includes
Fiberglass and vinyl sleeves
Las abrazaderas de extensión resistentes permiten sujetar objetos con forma irregular desde cualquier ángulo, de forma segura y firme.
- Dos tornillos de ajuste independientes garantizan una presión uniforme y precisa sobre el vidrio y minimizan las posibilidades de rotura.
- Las abrazaderas se pueden ajustar fácilmente para variar el ángulo de sujeción y la distancia desde el soporte.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Pinza de extensión |
| Material | Fibra de vidrio (manguito), vinilo (manguito) |
| Incluye | Fibra de vidrio y manguito de vinilo |
| Longitud (imperial) | 6,5 in |
| Longitud (métrico) | 17 cm |
| Tamaño | Diámetro externo del brazo de extensión: 0,31 in (0,8cm) |
| Tamaño (métrico) del asa | 2,5 cm |
| Tamaño (imperial) del asa | 1 in |
| Jaw Type | 3 dientes |