Learn More
Fisherbrand™ Abrazaderas de extensión de tres dientes Castaloy™
Código de producto. 10526112 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
2,5 cm
5,71 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa unitSize
10526112 5,71 cm cada uno
11343982 2,5 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10526112
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Fiberglass and vinyl sleeves
Sujete objetos con forma irregular desde cualquier ángulo, de forma segura y firme.
Las abrazaderas de extensión resistentes permiten sujetar objetos con forma irregular desde cualquier ángulo, de forma segura y firme.
  • Dos tornillos de ajuste independientes garantizan una presión uniforme y precisa sobre el vidrio y minimizan las posibilidades de rotura.
  • Las abrazaderas se pueden ajustar fácilmente para variar el ángulo de sujeción y la distancia desde el soporte.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Pinza de extensión
Incluye Fibra de vidrio y manguito de vinilo
Longitud (imperial) 8,75 in
Longitud (métrico) 22 cm
Tamaño Diámetro externo del brazo de extensión: 0,43 in (1,1cm)
Tamaño (métrico) del asa 5,71 cm
Tamaño (imperial) del asa 2,25 pulg
Jaw Type 3 dientes