Description
Para sostener frascos, vasos de precipitados y otros objetos grandes
- Admite frascos de 76 a 165 mm y objetos grandes
- Una forma rápida y segura de fijar equipos grandes a varillas y retículos
- Coloque la cadena de acero alrededor del objeto; fíjela al gancho en el portaobjetos móvil; apriete el portaobjetos con un pomo grande y sin reborde
- Sujeta el equipo firmemente en su lugar en cualquier ángulo, a una distancia variable del soporte
- El brazo tiene 15 cm de longitud y 13 mm de diámetro
- Se utiliza con el soporte de pinzas 05-754Q
Spécification
Spécification
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Pinzas con cadena |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte de pinzas 05-754 Q |
| Para utilizar con (aplicación) | Para sostener frascos, vasos de precipitados y otros objetos grandes |
| Longitud (imperial) del brazo | 6 in |
| Longitud (métrico) del brazo | 15,24 cm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?