Learn More
Epredia™ Accesorios para carrusel de casetes MicroWriter™
Código de producto. 12678136 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Carrusel de casetes MicroWriter™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12678136 Carrusel de casetes MicroWriter™ cada uno
1 options
Código de producto. 12678136
Marca: Epredia™ A78210004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sistemas duraderos que se instalan en minutos
Canal de recogida de acero inoxidable
  • Los cassettes se deslizan sobre la mesa en el orden de impresión
  • Tolva de recogida de acero inoxidable
    • Con capacidad para 75 cassettes en orden de impresión
    • Permite el acceso aleatorio a todos los cassettes
    • El sistema incluye plataforma, tolva y sistema de recogida
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Para utilizar con (equipo) Carrusel de casetes MicroWriter™
    Tipo Canal de recogida