Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de sílice BetaSil™, tamaño de partículas de 5 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
Disfrute de una potente columna para separar compuestos no polares y moderadamente polares basada en sílice de 100 Å y gran pureza y diseñada para el análisis de moléculas pequeñas.
Las columnas para HPLC de sílice Thermo Scientific™ BETASIL™ se basan en una sílice de 100 Å de alta pureza diseñada para el análisis de moléculas pequeñas. Las columnas de sílice BETASIL se utilizan para separaciones de fase normal. Estas columnas de sílice no unidas son una herramienta potente y eficiente para separar compuestos no polares y moderadamente polares.
- Sílice de alta pureza de 100 Å
- Se utiliza para la separación de compuestos no polares y moderadamente polares.
Bestellinformation
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 310 m²/g |
| Temperatura | 35°C |
| Tipo USP | L3 |
| Fase estacionaria | Sílice |
| Línea de productos | Beta |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.