Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de diol (OH) de selectividad polar BetaSil™, 5 μm, 2,1 mm x 150 mm
Código de producto. 10537465 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10537465 250 mm 4,6 mm cada uno
10407264 50 mm 4,6 mm cada uno
10067744 150 mm 3 mm cada uno
10199394 150 mm 2,1 mm cada uno
10568605 150 mm 4 mm cada uno
10793036 150 mm 4,6 mm cada uno
10597645 250 mm 4 mm cada uno
10568795 250 mm 1 mm cada uno
8 options
Código de producto. 10537465
Marca: Thermo Scientific™ 72605254630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna analítica; carga de carbono: 6 %; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Selectividad polar
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa.Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Química de columna (OH) diol
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Grosor de película 5 μm
Para utilizar con Separación de LC/MS
Tipo de funcionalidad/interacción Estándar
Longitud (métrico) 250 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 310 m²/g
Cobertura de superficie Alta cobertura de fase unida
Tipo USP L20
Fase estacionaria Diol (OH)
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 6 %
Tipo de columna Selectividad polar
Fase Selectividad polar
Tipo Columna