Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C8, tamaño de partículas de 5 μm
Código de producto. p-3138123 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11522981
Marca: Thermo Scientific™ 70205124030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
  • Química Thermo Scientific en sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Química de columna Octil
Diámetro (métrico) 4 mm
Grosor de película 5 µm
Para utilizar con Separación de LC/MS
Longitud (métrico) 125 mm
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 310 m²/g
Cobertura de superficie Alta cobertura de fase unida
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 12%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna