Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C8, tamaño de partículas de 5 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Química Thermo Scientific en sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Octil |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Grosor de película | 5 µm |
| Para utilizar con | Separación de LC/MS |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 310 m²/g |
| Mostrar más |