Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C8, tamaño de partículas de 5 μm
Código de producto. 10670536 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10670536 50 mm 2,1 mm cada uno
11522981 125 mm 4 mm cada uno
11532981 125 mm 4,6 mm cada uno
10702997 150 mm 4 mm cada uno
10724746 150 mm 4,6 mm cada uno
10302775 250 mm 4,6 mm cada uno
10408394 50 mm 3 mm cada uno
10478564 100 mm 2,1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10670536 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 70205052130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
  • Química Thermo Scientific en sílice 100Å
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Química de columna Octil
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Grosor de película 5 µm
Para utilizar con Separación de LC/MS
Longitud (métrico) 50 mm
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 310 m²/g
Cobertura de superficie Alta cobertura de fase unida
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 12%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna