Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores BetaSil™ C6
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
:
Tamaño partícula: 5 μm; 10 de altura x 4,0mm de D.I.
Descripción
Requires
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
Características de la fase sólida Betasil C6
- Ligando en sílice de 100Å
- Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Fase estacionaria | C6 |
| Línea de productos | BetaSil |