Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 3 μm
Código de producto. 10588965 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10588965 150 mm 2,1 mm cada uno
10271725 50 mm 4,6 mm cada uno
10149544 50 mm 2,1 mm cada uno
10271715 50 mm 3 mm cada uno
10251275 100 mm 2,1 mm cada uno
10783206 100 mm 1 mm cada uno
10154783 150 mm 4,6 mm cada uno
10166584 250 mm 4,6 mm cada uno
10007404 150 mm 3 mm cada uno
9 options
Código de producto. 10588965
Marca: Thermo Scientific™ 70103152130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
  • Sílice de alta pureza de 100 Å
  • Alta área de la superficie y carga de fase
  • La unión densa da como resultado una excelente reproducibilidad y estabilidad
  • Un rendimiento excelente para ácidos, bases y compuestos neutros
Order Info
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 7,5
Tamaño de poro 100 Å
Área de la superficie 310 m²/g
Temperatura 80°C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Beta
Material de embalaje Sílice esférico, completamente poroso
Carga de carbono 20%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa