Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC BetaSil™ C18, tamaño de partículas de 3 μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
- Sílice de alta pureza de 100 Å
- Alta área de la superficie y carga de fase
- La unión densa da como resultado una excelente reproducibilidad y estabilidad
- Un rendimiento excelente para ácidos, bases y compuestos neutros
Información de órdenes
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 7,5 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Área de la superficie | 310 m²/g |
| Temperatura | 80°C |
| Mostrar más |